Learn More
R&D Systems™ Porcine Angiopoietin-2 (NP_998973.1) VersaClone cDNA
Spezifikation
Spezifikation
| Gen | Angiopoietin-2 |
| Zugriffsnummer | NP_998973.1 |
| Konzentration | 10 μg at 0.2 μg/μL |
| Zusammensetzung | cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5 |
| Einsatztyp | 1504 bp |
| Gen-ID (Entrez) | 285 |
| Gen-Alias | AGPT2, ANG2, ANG-2, angiopoietin 2, angiopoietin-2, angiopoietin-2 A, angiopoietin-2 B, angiopoitin 2, ANGPT2, Tie2-ligand |
| Inhalt und Lagerung | Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date. |
| Spezies | Porcine |
| Produktlinie | R&D Systems |
| Mehr anzeigen |