Learn More
Haldenwanger™ Schmelztiegel aus Porzellan mit niedriger Form
Marke:  Haldenwanger™ 79/4
Additional Details : Gewicht : 0.10700kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15232709
  • 321.00 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab
11-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Spezifikation
180mL
55mm
Porcelain
83mm
Melting Crucible