Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Löffelspatel
Marke:  Haldenwanger™ 74/2
Additional Details : Gewicht : 0.00900kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10169150
  • 18.66 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Länge: 125mm
Spezifikation
Spezifikation
1 Packungen
2
121 mm
Löffelspatel
Porzellan