Learn More
Avignon Ceramic Porcelain Pestle
This Porcelain Pestle is an ideal option to grind wet or oily ingredients.
Marke:  Avignon Ceramic 15402
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 13462009
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Liquid and gas tight
  • Chemically neutral
  • High resistance to thermal and physical shocks
Spezifikation
Spezifikation
40 mm
Porcelain
120 mm
Pestle