Learn More
Haldenwanger™ Mittelhohe Schmelztiegel aus Porzellan
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
38mL.
Beschreibung
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Kapazität (metrisch) | 38mL. |
| Außendurchmesser (metrisch) | 45mm |
| Höhe (metrisch) | 36mm |
| Product Type | Schmelztiegel |