Learn More
Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan
Artikelnummer. 10485821
Ansicht ändern
Click to view available options
Beschreibung:
Größe: 00
Größe: 000
Durchmesser (metrisch) Platte:
17 mm
28 mm
Oberer Durchmesser (metrisch):
52mm
70 mm
Höhe (metrisch):
74 mm
102 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung Durchmesser (metrisch) Platte Oberer Durchmesser (metrisch) Höhe (metrisch) Packungsgröße
10485821 Größe: 00 28 mm 70 mm 102 mm 1 Stück
10643371 Größe: 000 17 mm 52mm 74 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10485821 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 126/00
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.55 CHF
    46.16 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.39 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Aus glasiertem Porzellan für hervorragende thermische und chemische Beständigkeit. Haldenwanger™ Hirsch-Trichter aus Porzellan sind eine ausgezeichnete Wahl für die schnelle Filtration.
  • Geneigte Seiten
  • Verwendung zur Filterung kleiner Mengen
  • Perforierte feste Filterplatte
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 70 mm
Material Porzellan
Höhe (metrisch) 102 mm
Beschreibung Größe: 00
Durchmesser (metrisch) Platte 28 mm
Menge 1Pack.
Produkttyp Hirsch-Trichter