Learn More
Porcelaines Avignon™ Porzellantiegel, hohe Form
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6mL
14mL
17mL
30mL
80mL
120mL
250 ml
Packungsgröße:
6 Stück
Beschreibung
- Hohe Wände
- Beständig gegen hohe Temperaturen und schnelle Temperaturwechsel
- Porzellan
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Porzellan |
| Kapazität (metrisch) | 30mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 40mm |
| Höhe (metrisch) | 45mm |
| Product Type | Tiegel |