Learn More
Karl Hecht™ Halb runde Porzellanabdampfschalen
Artikelnummer. 10195631
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
75 ml
310 ml
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10195631 50 ml 1 Stück
10359271 75 ml 1 Stück
10033971 310 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10195631 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 47000007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    19.95 CHF
    16.31 CHF / 1 Stück
    Sparen 3.64 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Innen und außen verglast für eine außergewöhnlich glatte Oberfläche.
  • Mit Ausguss
  • Konstruktion aus Porzellan
  • DIN 12903
  • Mit verschiedenen Fassungsvermögen erhältlich
Spezifikation
Beschreibung Halbrund
Bodenform Flach
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Porzellan
Form Rund
Typ Abdampfschale
Ausführung der Innenwände Glasiert
Höhe (metrisch) 26 mm
Durchmesser (metrisch) 70 mm