Learn More
Haldenwanger™ Abdampfschalen aus Porzellan mit Ausguss
Tiefe Form, französische Form, innen und außen komplett glasiert.
Marke: Haldenwanger™ L 131/8
Additional Details : Gewicht : 0.16740kg
Beschreibung
Tiefe Form, französische Form, innen und außen glasiert.Spezifikation
400 mL | |
Rund | |
Glasiert | |
150 mm |
Porzellan | |
Abdampfschale mit Ausguss | |
60 mm |