Beschreibung
- Konstruktion aus Porzellan
- Zur Verwendung mit Exsikkatoren aus Glas oder Kunststoff
- Zentrales Loch mit ca. 20 mm Durchmesser
- Kleine Perforationen, Durchmesser ca. 5 mm
Spezifikation
Spezifikation
| Außendurchmesser (metrisch) | 140 mm |
| Material | Porzellan |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Für Exsikkatoren |
| Enthält | Ersatzteile und Zubehör |
| Produkttyp | Exsikkatorplatte |
| Menge | Je 1 |