Learn More
Karl Hecht™ Porzellantiegel
Artikelnummer. 10670792
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
10670792 50 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10670792 Lieferant Karl Hecht™ Lieferanten-Nr. 47040050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.60 CHF
    11.54 CHF / 1 Stück
    Sparen 4.06 CHF
    26% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
In Ausführungen für mittlere bis hohe Durchsätze für allgemeine Laboranwendungen.
  • Ohne Deckel
  • Glasiert für eine glatte Oberfläche
  • Höhe 40 mm, Durchmesser 50 mm
Spezifikation
Farbe Weiß
Material Porzellan
Ausführung Glasiert
Kapazität (metrisch) 50 mL
Außendurchmesser (metrisch) 50 mm
Höhe (metrisch) 40 mm
Product Type Tiegel
Form Mittelhohe Form