Learn More
Haldenwanger™ Porzellan-Tiegeldeckel
Verwenden Sie diese Deckel mit Porzellan-Tiegeln. Haldenwanger&trade Porzellan-Tiegeldeckel werden aus optimiertem Laborporzellan hergestellt.
Marke:  Haldenwanger™ L 79D/1
Additional Details : Gewicht : 0.04500kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12061882
  • 13.11 CHF / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 27-08-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Größen erhältlich
  • Zur Verwendung mit Haldenwanger Porzellantiegel
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
87mm
Porzellan
Tiegeldeckel