Learn More
Haldenwanger™ Kasserolle aus Porzellan, Größe 4, 1300 mlglasiert, 160 x 90 mm (Durchm. x H)
Marke: Haldenwanger™ 17/4
Additional Details : Gewicht : 0.70000kg
Beschreibung
DIN 12907. Innen und aussen glasiert mit Ausnahme des Randes.Volumen: 1300mL
φ/H: 160/90mm
Bestellinformation
CapacityMetric
Spezifikation
1300 mL | |
Rund | |
90 mm |
Porzellan | |
Abdampfschale | |
160 mm |