Learn More
Haldenwanger™ Büchner-Trichter aus Porzellan
Artikelnummer. 12358557
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1.9 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12358557 1.9 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12358557 Lieferant Haldenwanger™ Lieferanten-Nr. L 127C/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    347.00 CHF
    316.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 30.50 CHF
    8% Rabatt
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Eine ausgezeichnete und dauerhafte Wahl für den Umgang mit Materialien im Labor.
  • Für den Einsatz in Filtrationsanwendungen im Labor
  • Individuelle Lieferung
  • Hohe chemische und Temperaturbeständigkeit
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1.9 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 35 mm
Material Porzellan
Höhe (metrisch) 260 mm
Farbe Weiß
Durchmesser (metrisch) Platte 190 mm
Durchmesser (metrisch) Scheibe 190 mm
Länge (metrisch) Stiel 120 mm
Menge Je 1
Produkttyp Büchner-Trichter