Learn More
Applied Biosystems™ POP-6™ Polymer for 3130/3130xl Genetic Analyzers
Das POP-6™ Polymer ist eine Trennmatrix für die normale und schnelle DNA-Sequenzierung mit den Genanalysatoren Applied Biosystems 3130 und Applied Biosystems 3130XL.
auf Anfrage
Spezifikation
Genauigkeit 98,5 % bis 400 Basen (für 36 cm-Kapillare), 98,5 % bis 600 Basen (für 50 cm-Kapillare)
Zur Verwendung mit (Geräte) 3130xl Genanalysator, 3130 Genanalysator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-Sequenzierung, Schnellsequenzierung
Produktlinie POP-6™
Prüfzeit 1 h für 36 cm-Kapillare, 2:45 h für 50 cm-Kapillare
Mehr Spezifikationen ansehen
Includes: Jede Flasche enthält genügend Polymer für 960 Proben. Lagerung bei 2 °C bis 8 °C.
Beschreibung
Beschreibung
  • Anwenderfreundlich: Gebrauchsfertig – dies spart nicht nur Zeit, sondern erhält durch konsistente Formulierung auch die Reproduzierbarkeit.
  • Robuste Zusammensetzung: Entwickelt für Anwendungen zur Sequenzierungs- und Fragmentanalyse
  • Wiederauffüllbar: Ermöglicht die mehrfache Verwendung von Kapillaren.
Bestellinformation
Je
Spezifikation
Spezifikation
98,5 % bis 400 Basen (für 36 cm-Kapillare), 98,5 % bis 600 Basen (für 50 cm-Kapillare)
Standard-Sequenzierung, Schnellsequenzierung
1 h für 36 cm-Kapillare, 2:45 h für 50 cm-Kapillare
3130xl Genanalysator, 3130 Genanalysator
POP-6™
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke