Learn More
alpha-Synuclein, p Tyr136 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
alpha-Synuclein Polyclonal specifically detects alpha-Synuclein in Human/Mouse/Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
Spécification
| Antigène | alpha-Synuclein |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 1:500 - 1:1000 |
| Formule | PBS with 50% glycerol, pH7.3. |
| Alias de gène | alpha-synuclein, I+/--synuclein, MGC110988, NACP, non A-beta component of AD amyloid, Non-A beta component of AD amyloid, Non-A4 component of amyloid precursor, PARK1, PARK4, PD1, SNCA, synuclein alpha-140, synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor), truncated alpha synuclein |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Immunogène | A synthetic phosphorylated peptide around Y136 of human alpha-Synuclein (NP_000336.1). QDYEP |
| Méthode de purification | Affinity purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?