Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Ponceau S |
| Farbstoffgehalt | 70% min. |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| UV-Spektrometrie | Complies |
| Farbe | Bordeaux bis braun-rot |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: insoluble in ether |
| Menge | 10 g |
| Physikalische Form | Kristallpulver |
| Formelmasse | 760.54 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Ponceau S
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.