Learn More
Ponceau S, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11447192 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11447192 100 g
11427192 10 g
11437192 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447192 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215194280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 6226-79-5
Summenformel C22H12N4Na4O13S4
Molekulargewicht (g/mol) 760.552
InChI-Schlüssel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfo- phenylazo)phenylazo]-2, 7- naphthalene-disulfonic acid tetrasodium salt
PubChem CID 11320219
IUPAC-Name Tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ponceau S
Prozentgehaltsbereich ∽75%
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
Formelmasse 760.6