Learn More
Ponceau S, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10776454
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10776454 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10776454 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP10310
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ponceau S wird häufig zum Färben von Serum- und Plasmaproteinen auf Nitrocellulose- und Celluloseacetatmembranen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ponceau S
CAS 6226-79-5
Extinktionskoeffizient 350g(-1) cm(-1) min.
Summenformel C22H12N4Na4O13S4
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Identifizierung Pass Test
InChI-Schlüssel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
IUPAC-Name Tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-Disulfonat
Molekulargewicht (g/mol) 760.552
PubChem CID 11320219
Lambda max. 512 to 516nm
Formelmasse 760.57
Verlust bei Trocknung Report %
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck Vapor Pressure: Negligible
Farbindex Nr. 27195
Farbe Braun/Rot
pH 9.0
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ponceau S
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.