Learn More
Ponceau S, Elektrophorese-Gütegrad, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7041925
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
6226-79-5
C22H12N4Na4O13S4
760.552
MFCD00003892
VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
C.I. 27195
11320219
Tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-Disulfonat
C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
6226-79-5
C22H12N4Na4O13S4
760.552
MFCD00003892
VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
C.I. 27195
11320219
Tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-Disulfonat
C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Proteinfärbemittel für die Elektrophorese
Ponceau S dye is used to make a stain for rapid reversible staining of protein bands on nitrocellulose or PVDF membranes (Western blots) and also for staining protein on cellulose acetate membranes. It is also suitable for electrophoresis, azo dye for reversible protein staining. This stain can also be used as a fiducial marker in mass spectrometric imaging.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Der Farbstoff Ponceau S wird zur Herstellung eines Färbmittels für die schnelle reversible Färbung von Proteinbändern auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen (Western Blots) und für die Färbung von Protein auf Celluloseacetat-Membranen verwendet. Er eignet sich zudem für die Elektrophorese, als Azofarbstoff für die reversible Proteinfärbung. Dieses Färbemittel kann auch als Referenzmarker bei der massenspektrometrischen Bildgebung verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 g/l) bei 20 °C. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Ponceau S
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10g/L) at 20°C. Insoluble in ether.
Formelmasse 760.58
Güte Elektrophorese
Farbe Rot bis braun
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver