Learn More
Ponceau S,85%, MP Biomedicals Inc
Artikelnummer. 11496061 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496061 10 g 10 Gramm
11486061 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11496061 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219064410
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 6226-79-5
Summenformel C22H12N4Na4O13S4
Molekulargewicht (g/mol) 760.552
InChI-Schlüssel VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
Synonym 3-Hydroxy-4-(2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo)-2, 7-naphthalen-disulfonsäure Tetranatriumsalz, C.I. 27195
PubChem CID 11320219
IUPAC-Name Tetranatrium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinyliden]naphthalen-2,7-Disulfonat
SMILES C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ponceau S
Namenshinweis Proteinfärbemittel für Elektrophorese
Prozentgehaltsbereich ∽ 85 %
Formelmasse 760.6
Menge 10 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ponceau S
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/ regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften zuführen.