Learn More
Ponceau 4RC (E124) 100 μg/ml in Acetonitril:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324081
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30324081 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324081 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16284000WL100
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ponceau 4RC (E124)
CAS 2611-82-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Ponceau 4RC (E124)
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C20 H11 N2 O10 S3 . 3 Na
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO/IEC 17025
Synonym GW 306684A
InChI-Formel InChI=1S/C20H14N2O10S3.3Na/c23-16-7-5-11-9-12(33(24,25)26)10-18(35(30,31)32)19(11)20(16)22-21-15-6-8-17(34(27,28)29)14-4-2-1-3-13(14)15;;;/h1-10,23H,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;;/q;3*+1/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].Oc1ccc2cc(cc(c2c1N=Nc3ccc(c4ccccc34)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-]
IUPAC-Name Trinatrium;7-hydroxy-8-[(E)-(4-sulfonatonaphthalin-1-yl)diazenyl]naphthalin-1,3-disulfonat
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molekulargewicht (g/mol) 604.47
Menge 1 mL
Formelmasse 603.9269 g/mol