Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide
Cereblon binder; also TNF-α inhibitor and antiangiogenic
Marke:  Tocris Bioscience™ 6302/50
Encompass
Artikelnummer. 15756399
  • auf Anfrage / 50 Milligramm
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Pomalidomide is a potent TNF-α inhibitor (IC50 = 13 nM). Also potently inhibits IL-2 (EC50 = 8 nM). Thalidomide derivative. Binds cereblon and inhibits its ubiquitination. Exhibits antiproliferative effects in a Namalwa lymphoma cell line. Antiangiogenic. Promotes degradation of transcription factor SALL4.
Spezifikation
Spezifikation
4-Amino-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione
19171-19-8
>98%