missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ Pomalidomide 4'-alkylC3-acid

Beschreibung
Pomalidomide 4'-alkylC3-acid is a functionalized cereblon ligand for PROTAC™ research and development; incorporates an E3 ligase ligand plus an alkylC3 linker with terminal acid ready for conjugation to a target protein ligand. Part of a range of functionalized tool molecules for PROTAC R&D. PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-[[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1 H-isoindol-4-yl]amino]butanoic acid |
| CAS | 2225940-47-4 |
| Menge | 25 mg |
| Ziel | Degrader Building Blocks |
| Summenformel | C17H17N3O6 |
| Reinheit | 0.95 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?