Learn More
BRAND™ Kegelschliffklemme aus POM
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Farbe:
Rot
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- POM-Konstruktion
- Hervorragende chemische Beständigkeit
- Betriebstemperatur von bis 150°C
- Passend für NS 29/32
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gelenkklemme |
| Material | POM |
| Größe | 29/32 |
| Farbe | Rot |