Learn More
Cytiva M6-Schlauchverbindungsstecker
Artikelnummer. 11350052 Alle ansehen Cytiva Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Anschlüsse:
M6-Stecker
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlüsse Packungsgröße
11350052 M6-Stecker 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11350052 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 18101798
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    94.55 CHF
    92.12 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.43 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 06-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
M6-Schlauchverbinder aus haltbarem Kunststoff für die Verwendung in Chromatographiepumpensystemen. Cytiva M6-Schlauchverbinder sind als geflanschte, flanschlose und Endmontageanschlüsse mit Außengewinde erhältlich.
Damit keine Luft in eine Pumpe des Chromatographiesystems eindringt, müssen die Schlauchanschlüsse an der Pumpe und den Einlässen dicht und sicher sein.
  • Steckverbinder, flanschlos  
  • Steckverbinder: I.D. 3.3 mm
  • Endstück mit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Schlauchverbinder
Anschlüsse M6-Stecker
Menge 2er-Pckg.
Material FPM, Polypropylen, POM
Zur Verwendung mit (Geräte) Chromatographie-Pumpensysteme, Schläuche