Beschreibung
Dieser Packungsanschluss dient zum Anschluss einer anderen Säule, die als Packungsreservoir verwendet wird, an eine XK16- oder XK26-Säule, um eine effiziente Packung zu erzielen. Ein gut gepacktes Medienbett ist für optimale Ergebnisse in allen Formen der Flüssigkeitschromatographie, insbesondere bei der Gelfiltration, unerlässlich. Der Packungsanschluss erleichtert die Herstellung eines gut gepackten Betts aus Gelfiltration und anderen Medien in XK16- und XK26-Säulen und ist besonders praktisch für schnelles und einfaches Packen von Affinitäts-, IEX- und HIC-Medien in niedrigen Betthöhen.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Verpackungsanschluss |
| Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
| Enthält | 2 x Dichtungsringe werden mit dem Packungsverbindungsstück geliefert |
| Material | EPDM, POM |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit XK 16 Säulen |