Learn More
Contec™ Polywipe-C Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17284523 Alle ansehen Contec Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Sättigungslösung:
70 % IPA/30 % DI-Wasser
Packungsgröße:
480 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Sättigungslösung unitSize
17284523 30 x 30 cm (12 x 12 in.) 70 % IPA/30 % DI-Wasser 480 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17284523 Lieferant Contec™ Lieferanten-Nr. PSCS0012BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    897.00 CHF
    764.79 CHF / 480 Stück
    Sparen 132.21 CHF
    14% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur Senkung des Lösungsmittelverbrauchs und Maximierung der Prozesskontrolle und Einheitlichkeit bei allgemeinen und kritischen Reinigungsanwendungen. Contec™ Polywipe-C Wischtücher sind mit 100 % IPA oder einer Lösung aus 70 % Isopropanol/30 % deio
  • Leichte Wischtücher haben laserversiegelte Kanten und wurden in der Umgebung der ISO-Klasse 4 von Contec gewaschen und gesättigt, um die Menge an Partikeln, Fasern und extrahierbaren Rückständen so gering wie möglich zu halten
  • Das texturierte Wischtuch ist effektiv und reinigt Oberflächen ohne Kratzer
  • Aus 100 % texturiertem, gestricktem Polyester
  • Gesättigt mit 100 % IPA oder einer Lösung aus 70 % Isopropanol/30 % deionisiertem Wasser
  • Reduzierung von VOC im Zusammenhang mit IPA
  • Der wiederverschließbare Beutel sorgt für Sauberkeit und Lösungsmittelsättigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtuch
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30 cm
Material Polyesterstrickgewebe
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 30 x 30 cm (12 x 12 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die Reinigung von Werkzeugen, Instrumenten und anderen Geräten
Lage 1-lagig
Sättigungslösung 70 % IPA/30 % DI-Wasser