Learn More
Polyvinylschwefelsäure-Kaliumsalz, ca. M.W. 175,000, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10025980
582.02 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26837-42-3
(C2H3KO4S)n
NaN
MFCD00081923
WZAPMUSQALINQD-UHFFFAOYSA-M
pvsk, potassium ethenyl sulfate, potassium poly vinyl sulfate, polyvinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid, monovinyl ester, polymers, potassium salt, sulfuric acid, monoethenyl ester, homopolymer, potassium salt, vinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid vinyl=potassium salt
5055241
[K]OS(=O)(=O)OC(-*)C-*
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
26837-42-3
(C2H3KO4S)n
NaN
MFCD00081923
WZAPMUSQALINQD-UHFFFAOYSA-M
pvsk, potassium ethenyl sulfate, potassium poly vinyl sulfate, polyvinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid, monovinyl ester, polymers, potassium salt, sulfuric acid, monoethenyl ester, homopolymer, potassium salt, vinyl sulfate potassium salt, sulfuric acid vinyl=potassium salt
5055241
[K]OS(=O)(=O)OC(-*)C-*
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Polyvinylsulfuric acid potassium salt
Farbe Beige-Braun bis Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Strukturformel (-CH2CH(OSO3K)-)n
Menge 25 g
IUPAC-Name Kalium; Ethenylsulfat
Reinheit (%) ≥21.2% (K)