Learn More
Polyvinylpyrrolidon K30, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11406162 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11406162 100 g
11416162 500 g
11426162 1 kg
11436162 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11406162 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02102786.1
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Wird als Verdickungsmittel und als Dispergiermittel verwendet. Polyvinylpyrrolidon K30, MP Biomedicals ist ein Bestandteil der Denhardt-Lösung. Es wird auch als Entgiftungsmittel, Komplexbildner, Schmiermittel und Bindemittel verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-39-8
Summenformel (C6H9NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD01076626
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Dichte 1.23–1.29g/mL (Lit.)
pH 2.8 to 4.2 (5% aq. soln.)
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (>100mg/mL, 2.5% aq solution), methanol, ethanol, alcohol, chloroform and glycerol, acetic acid; insoluble in dimethyl ether, ethyl acetate, acetone, toluene, xylene, mineral oil, carbon tetrachloride.
Viskosität 27–35cps (1% aq soln)
Formelmasse 35,000–51,000
Physikalische Form Pulver