Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Polyvinylpyrrolidone K 30 |
| CAS | 9003-39-8 |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.23-1.29g/mL |
| Menge | 1 kg |
| Physikalische Form | Pulver |
| Summenformel | (C2H4O)x(C2H4O)z(C2H4O)y(C2H4O)wC24H44O6 |
| MDL-Nummer | MFCD00082107 |
| Synonym | PVP 40, Polyvidone |
| InChI-Schlüssel | HDTIFOGXOGLRCB-KTKRTIGZNA-N |
| Show More |