Learn More
Polyvinylpyrrolidon K 30, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11485372 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11485372 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11485372 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219545190
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    202.00 CHF
    191.51 CHF / 500 Gramm
    Sparen 10.49 CHF
    5% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidon K 30
CAS 9003-39-8
Farbe Weiß
Dichte 1.23 bis 1.29 g/ml
Summenformel (C6H9NO)n
MDL-Nummer MFCD01076626
Menge 500 g
Synonym N-Vinyl-2-Pyrrolidon, N-Vinylpyrrolidon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidon, 1-Vinylpyrrolidin-2-on, N-Vinyl-2-Pyrrolidinon, Vinylpyrrolidon, 2-Pyrrolidinon, 1-Ethenyl, 1-Vinyl-2-Pyrrolidinon, N-Vinylpyrrolidinon, 1-Vinylpyrrolidon
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Formelmasse 40000
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyvinylpyrrolidone (PVP 40)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Polyvinylpyrrolidone(PVP 40)