Learn More
Polyvinylpyrrolidon, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10619173
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10619173 100 g Poly-Flasche 100 Gramm
10102873 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10619173 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP431100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Polyvinylpyrrolidon, > -95 %, C6H9NO, CAS-Nummer-9003-39-8, n-Vinyl-2-Pyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Ethenyl, n-Vinyl-2-Pyrrolidon, 1-Vinylpyrrolidin-2-on, 1-Vinylpyrrolidon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidinon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidon, n-Vinylpyrrolidon, n-Vinylpyrrolidinon, Vinylpyrrolidon, 500 g
Polyvinylpyrrolidon, > -95 %, C6H9NO, CAS-Nummer-9003-39-8, n-Vinyl-2-Pyrrolidinon, 2-Pyrrolidinon, 1-Ethenyl, n-Vinyl-2-Pyrrolidon, 1-Vinylpyrrolidin-2-on, 1-Vinylpyrrolidon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidinon, 1-Vinyl-2-Pyrrolidon, n-Vinylpyrrolidon, n-Vinylpyrrolidinon, Vinylpyrrolidon, 500 g
Polyvinylpyrrolidon ist ein Bestandteil des Denhardt-Reagenzes, das häufig bei Nukleinsäurenhybridisierungsverfahren verwendet wird.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-39-8
Summenformel (C6H9NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD01076626
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidone
Farbe Weiß
pH 3 bis 7
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 100°C
Asche 0.05% max.
Prozentgehaltsbereich ≥95 %
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockenmasse)≥95 %
Merck Index 15, 7814
Menge 100 g
Reinheit (%) ≥95%
Identifizierung Pass Test
Verpackung Poly-Flasche