Learn More
Polyvinylpyrrolidon, durchschnittliches Molekulargewicht 3500, K12, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10608653 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10608653 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10733061 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10608653 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 276140010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00 CHF
    152.65 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 35.35 CHF
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 9003-39-8 | (C6H9NO)n | 111.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-39-8
Summenformel (C6H9NO)n
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
MDL-Nummer MFCD01076626
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylpyrrolidone
Farbe Weiß bis Weiß-Gelb
Namenshinweis K12
pH 3.0 to 5.0 (5% aq. soln.)
Physikalische Form Pulver oder Flocken
Menge 1 kg
Identifizierung Passes Test
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Merck Index 15, 7814
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Wasser 5% Max. (K.F.)
Reinheit (%) 11.5 to 12.8% (nitrogen, on anh. subst.), 10ppm 1-vinylpyrrolidin-2-one max. (HPLC), 3.0% max. 2-pyrrolidone (HPLC)