Learn More
Polyvinyl-Pyrrolidon, Technisch, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10325860 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Pulvergefäß aus Kunststoff
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10325860 100 g Pulvergefäß aus Kunststoff 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10325860 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. P/3700/48
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Weiß
pH 3 to 7
CAS 9003-39-8
Physikalische Form Fest
Schmelzpunkt 100°C
Summenformel (C6H9NO)n
MDL-Nummer MFCD01076626
Synonym n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
Menge 100 g
InChI-Schlüssel WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
SMILES *-CC(-*)N1CCCC1=O
IUPAC-Name 1-Ethenylpyrrolidin-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 111.14
PubChem CID 6917
ChEBI CHEBI:82551
Verpackung Pulvergefäß aus Kunststoff