Learn More
Digi-Sense Thermoelementdrähte mit Isolierung aus Polyvinyl
Artikelnummer. 11705529 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 m
300 m
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11705529
Marke: Digi-Sense 0854212
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Make your own extension cables with this 24 Gauge Thermocouple Wire.
  • Wire comes in 24-gauge size, ideal for fabricating your own probes or extension cables (meets ANSI and ASTM standards).
  • Choose from wire with polyvinyl chloride (PVC), fluorinated ethylene propylene resin (FEP/FEP), fiberglass, high-temperature fiberglass, or ceramic fiber outer/inner insulation.
  • These cables are also available in 100 ft. or 1000 ft. lengths for any application.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI
Temperatur (metrisch) -28°bis +221 °C
Typ Thermoelementdraht
Isolierung Polyvinyl
Temperatur (angloamerikanisch) -18.4°F to +429.8°F
Länge (angloamerikanisch) 984.3 ft.
Länge (metrisch) 300 m