Learn More
Kartell™ Rührstäbe aus Polyvinylchlorid
Minimieren das Verkratzen mit einem Stab aus PVC und bieten dadurch Haltbarkeit. Kartell™ Rührstäbe aus Polyvinylchlorid sind der perfekte Ersatz für einen Rührstab aus Glas.
27.55 CHF - 38.00 CHF
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 7.15 mm |
---|---|
Material | PVC (Polyvinylchlorid) |
Typ | Rührstab |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10460163
|
Kartell™
0049800 |
300 mm |
33.45 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12637785
|
Kartell™
0049900 |
350 mm |
38.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10524281
|
Kartell™
0049700 |
250 mm |
27.55 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Minimieren das Verkratzen mit einem Stab aus PVC und bieten dadurch Haltbarkeit.Kartell™ Rührstäbe aus Polyvinylchlorid sind der perfekte Ersatz für einen Rührstab aus Glas.
- Starr
- Leicht
- Unzerbrechlich
- Idealer Ersatz für Glasstäbe
Spezifikation
7.15 mm | |
PVC (Polyvinylchlorid) | |
Rührstab |