Learn More
Polyvinylalkohol, vollhydrolysiert, 99.0-99.8 %, BAKER™, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15547744 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15547744
Marke: Avantor J.T.Baker U22808
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinylalkohol
Namenshinweis Vollständig hydrolysiert
CAS 9002-89-5
Summenformel (C2H4O)n
MDL-Nummer MFCD00081922
Synonym Vinylalkohol, Polyvinylalkohol, Hydroxyethen, Hydroxyethylen, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
Menge 1 kg
InChI-Schlüssel IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(-*)C-*
IUPAC-Name Ethenol
Molekulargewicht (g/mol) 44.05
PubChem CID 11199
Formelmasse 77,000 bis 79,000
Flammpunkt 79.00 °C
Reinheit (%) 99.0 bis 99.8 %
Verpackung Weithalsflasche Braunglas