Learn More
Polyvinylacetat, Molekulargewicht ca. 50,000, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11400683
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11400683 100 g 100 Gramm
11410683 500 g 500 Gramm
11420683 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11400683 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12732.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9003-20-7
Summenformel (C4H6O2)n
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00084457
InChI-Schlüssel XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyl acetate, acetic acid ethenyl ester, acetic acid vinyl ester, ethenyl ethanoate, 1-acetoxyethylene, vinyl ethanoate, acetoxyethene, vinylacetat, vinyl acetate monomer, vinyl a monomer
PubChem CID 7904
ChEBI CHEBI:46916
IUPAC-Name Ethenylacetat
SMILES CC(=O)OC(-*)C-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polyvinyl acetate
Löslichkeitsinformationen Soluble in ketones,ethers and aromatic hydrocarbons.
Menge 100 g
Formelmasse ≈50,000