Learn More
LABPLAS Polyurethane Sani-Sponge with Dey-Engley Neutralizing Broth
Click to view available options
Enthält:
Handschuhe
Keine
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Polyurethane Sani-Sponge
- Saturated with Dey-Engley neutralizing broth
- Dimensions: 160 x 229 mm
- Holds: 600 mL
- Option to include gloves with kit
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Hygiene Sponge Sampling Kit |
| Medientyp | Neutralizers |
| Sterilität | Sterile |
| Enthält | Keine |