Learn More
Mobiler Xtreme Kühler aus Polyurethan
Marke: Camping Gaz 22254
Additional Details : Gewicht : 1.86300kg
Spezifikation
365 mm | |
Einrastender Deckel | |
2.1 kg | |
Glaciere | |
17 l |
450 mm | |
Robuste Dichtung, Verschlussdeckel | |
Polyurethan-Schaum | |
1/Packung |