Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Top Handschuhe
Catalog Number 15816715
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Honeywell™ POLYTRIL™ Top Handschuhe für die Handhabung unter öligen, fettigen oder nassen Bedingungen im Freien.
  • Gestrickter Polyamidhandschuh.
  • Schwarze, öldichte Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Rückseite
  • Vollständig eingetaucht
  • Glatte Oberfläche
  • Elastisch am Handgelenk
  • Die gestrickte Struktur passt sich perfekt der natürlichen Handform an und sorgt so für hervorragende Fingerfertigkeit.
  • Hervorragende Belüftung durch Öffnung am Handrücken
  • Polyamid kombiniert gute Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Reißen und Aufgehen.
  • Die Nitrilbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und öldichte Eigenschaften
  • Eine Musteroberfläche für besseren Halt
  • Schwarze Farbe für schmutzige Anwendungen und Umgebungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2016 Mechanische Risiken
Beschreibung 13 Gauge
Coating Material Polyamid/Nitril
Farbe Schwarz
Größe 7
Länge (metrisch) 25 cm