Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Top Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Beschreibung
- Gestrickter Polyamidhandschuh.
- Schwarze, öldichte Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Rückseite
- Vollständig eingetaucht
- Glatte Oberfläche
- Elastisch am Handgelenk
- Die gestrickte Struktur passt sich perfekt der natürlichen Handform an und sorgt so für hervorragende Fingerfertigkeit.
- Hervorragende Belüftung durch Öffnung am Handrücken
- Polyamid kombiniert gute Beständigkeit gegen Abrieb, Feuchtigkeit, Reißen und Aufgehen.
- Die Nitrilbeschichtung auf der Handfläche und den Fingerspitzen bietet ausgezeichnete Abriebfestigkeit und öldichte Eigenschaften
- Eine Musteroberfläche für besseren Halt
- Schwarze Farbe für schmutzige Anwendungen und Umgebungen
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-2003 Allgemeine Anforderungen, EN 388-2016 Mechanische Risiken |
Beschreibung | 13 Gauge |
Coating Material | Polyamid/Nitril |
Farbe | Schwarz |
Größe | 8 |
Länge (metrisch) | 25 cm |