Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Handschuhe
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Beschreibung
- Strickhandschuh aus weißem Polyamid
- Graue, öldichte Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
- Elastisches gestricktes Handgelenk
- Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
- Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
- Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
- Der belüftete Rücken verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs
- Das gestrickte und elastische Handgelenk gibt dem Handschuh guten Halt
- Die Nitrilbeschichtung an der Handfläche und den Fingerspitzen bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit für Öle
- Die graue Beschichtung macht den Handschuh weniger schmutzempfindlich und erhöht so seine Lebensdauer
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken |
Beschreibung | 13 Gauge |
Coating Material | Polyamid/Nitril |
Farbe | Grau, Weiß |
Größe | 9 |
Dicke (metrisch) | 0,25 mm |
Länge (metrisch) | 24.5 cm |