Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Handschuhe
Catalog Number p-7159521
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Honeywell™ POLYTRIL™ Handschuhe für den Umgang mit Feinprodukten in fettiger, feuchter oder verschmutzter Atmosphäre.
  • Strickhandschuh aus weißem Polyamid
  • Graue, öldichte Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Elastisches gestricktes Handgelenk
  • Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Der belüftete Rücken verbessert die Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Das gestrickte und elastische Handgelenk gibt dem Handschuh guten Halt
  • Die Nitrilbeschichtung an der Handfläche und den Fingerspitzen bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit für Öle
  • Die graue Beschichtung macht den Handschuh weniger schmutzempfindlich und erhöht so seine Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 EWG Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken
Beschreibung 13 Gauge
Coating Material Polyamid/Nitril
Farbe Grau, Weiß
Größe 7
Dicke (metrisch) 0,25 mm
Länge (metrisch) 24.5 cm