Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ schwarze Handschuhe
Artikelnummer. 15836705
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
15836705 6 1 Paar
15846705 7 1 Paar
15856705 8 1 Paar
15866705 9 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15836705 Lieferant Honeywell™ Lieferanten-Nr. 223223106
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Honeywell™ POLYTRIL™ Black Handschuhe für den Umgang mit Feinprodukten in fettiger, feuchter oder verschmutzter Atmosphäre.
  • Strickhandschuh aus schwarzem Polyamid
  • Schwarze, ölbeständige Nitrilbeschichtung auf Handfläche und Fingerspitzen
  • Dank der Stricktechnik passt sich der Handschuh eng an die Hand an und ermöglicht gute Fingerfertigkeit
  • Der Handschuh bietet maximalen Komfort und zusätzliche Robustheit
  • Der enge Strick gibt dem Handschuh perfekten Halt, begrenzt das Eindringen von Schmutz und bietet eine gute Note
  • Der belüftete Rücken und die PU-Beschichtung sorgen für optimale Atmungsaktivität des Handschuhs
  • Das gestrickte und elastische Handgelenk gibt dem Handschuh guten Halt
  • Das Filamentgarn reduziert die Verlinkung für die empfindlichsten Anwendungen und lässt sich leicht für den längeren Gebrauch waschen
  • Die Nitrilbeschichtung an der Handfläche und den Fingerspitzen bietet eine hervorragende Abriebfestigkeit und Undurchlässigkeit für Öle
  • Die dunkle Farbe macht ihn weniger schmutzempfindlich und sorgt so für eine längere Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 420-03 Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken
Beschreibung 13 Gauge
Coating Material Polyamid, Nitril
Farbe Schwarz
Größe 6
Länge (metrisch) 23 cm