Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Air Comfort Handschuhe
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- Strickhandschuh aus Polyamid/Baumwolle/Elasthan
- Schwarze Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff auf Handfläche und Fingern
- Das ergonomische, nahtlose Strickmuster passt sich der natürlichen Form der Hand für mehr Festigkeit und Haltbarkeit besser an
- Das Lycra™ Garn bietet eine bessere taktile Empfindlichkeit für die Handhabung von Kleinteilen
- Der Zusatz von Baumwolle erhöht die Absorption von Schweiß und Komfort
- Die Nitrilschaumbeschichtung und der offene Rücken sorgen für eine hervorragende Belüftung der Hand
- Die Füllung aus Polyamid/Baumwolle/Elasthanne vermeidet Hautkontakt mit der Beschichtung und hält die Hände kühl und trocken
- Die Nitrilbeschichtung sorgt für Öl- und Abriebfestigkeit und Atmungsaktivität
- Die Schaumversion von Nitril verbessert die Griffigkeit in nassen und öligen Umgebungen
- Schwarze Farbe, geeignet für schmutzige Anwendungen und Umgebungen
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EN 420-03 Allgemeine Anforderungen, EN 388-16 Mechanische Risiken |
| Beschreibung | 13 Gauge |
| Coating Material | Polyamid/Baumwolle/Lycra™ |
| Farbe | Schwarz |
| Größe | 6 |
| Länge (metrisch) | 24.5 cm |