Learn More
Polyco Healthline Polythen-Zeichenblätter
Beschreibung
- Kategorie: Auslosungsbögen
- Stärke: Mittlere Stärke
- Pack-Format: Roll
- Verfügbare Farben: Klar
- Blattmaße: 92 x 168 cm (ca. 36 x 66 in.)
- Konzipiert für Automobil-, Bau-, Ingenieurwesen-, Reinigungsdienste, Abfallmanagement und lokale Behördenanwendungen
- Wasserbeständig, um Oberflächen während der Arbeit zu schützen
- Unterstützt Sauberkeit und Sicherheit während der Nutzung
- Verpackungsinhalt: 50 Blätter pro Rolle, 5 Rollen pro Kiste, 64 Kisten pro Palette
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Klar |
| Material | Polyethylen |
Alle angegebenen Messungen entsprechen nach dem besten Wissen des Herstellers zum Zeitpunkt der Eingabe, jedoch können diese Messungen je nach Charge variieren.