Learn More
Polytetrafluorethylen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450433
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11450433 50 g 50 Gramm
11460433 250 g 250 Gramm
11444354 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11450433 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12613.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 9002-84-0 | (C2F4)n | NaN g/mol
PTFE may be used as a non stick coating. It can be used as engineering plastics. It is employed as lining reaction vessels, gaskets and pump packing, electrical insulator for high frequency applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-84-0
Summenformel (C2F4)n
Molekulargewicht (g/mol) NaN
MDL-Nummer MFCD00084455
SMILES FC(F)(-*)C(F)(F)-*
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Polytetrafluoroethylene
Menge 50 g
Merck Index 14,7562
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.