missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra PTFE-Spritzenfilter

Zur Filterung von unpolaren Flüssigkeiten und Gasen. Chromafil™ Xtra Spritzenfilter aus PTFE mit hydrophober Membran aus Polytetrafluorethylen.

Marke:  Macherey-Nagel™ 729205

136.99 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23260" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



Additional Details : Gewicht : 0.10000kg

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10762454

  • 181.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hydrophobe Membran
  • Für nicht-polare Flüssigkeiten und Gase
  • Sehr widerstandsfähig gegenüber allen Arten von Lösungsmitteln sowie Säuren und Basen
  • Spülung mit Alkohol gefolgt von Wasser macht die ursprünglich hydrophobe Membran stärker hydrophil
Spezifikation

Spezifikation

PTFE
∼4,9 cm2
100/Packung
∼80 μl
0,45 μm
Polypropylen (PP)
Spritzenfilter
25 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote